Learn More
Arizona Residual Solvents Mixture 500 90-7500 μg/mL in N,N-Dimethylacetamide, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30316663
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30316663 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30316663 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA50000500DA
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 75-83-2, 79-29-8, 78-78-4, 107-83-5, 96-14-0, 108-21-4
Quantity 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix N,N-Dimethylacetamide
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.