Learn More
Arginine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Arginine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Arginine Hydrochloride |
| CAS | 1119-34-2 |
| Analyte or Component Names | Arginine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C6 H14 N4 O2 . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Arginine Hydrochloride, L-Arginine Monohydrochloride, L-Arginine Hydrochloride, Argamine, Argivene, Detoxargin, L-(+)-Arginine Monohydrochloride, Levargin, Minophagen A, NSC 203450, NSC 7914, R-Gene |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanoic acid;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?