Description
- Water hardness testing
- Semi-quantitative test stripsl
- 2 year shelf life
Spécification
Spécification
| Color | Green to Red (Color Change/Total Hardness) |
| Description | Total Hardness Semi-Quantitative Test Strips |
| Format | 50 Test Strips/Tube |
| Graduations | 0 to 5.4 to 10.8 to 18.8 ppm CaCO3 |
| Storage Requirements | 4°C to 30°C |
| Type | Test Strips |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?