Learn More
AP2A1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spezifikation
Antigen AP2A1
Concentration 600 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
30234090
Unterlagen ansehen
Proteintech
30030-1-AP-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00€
129.00€ / 20µL
Save 16.00€
11% Off
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
30236659
Unterlagen ansehen
Proteintech
30030-1-AP-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00€
349.00€ / 150µL
Save 61.00€
14% Off
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The AP2A1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human AP2A1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The AP2A1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
AP2A1
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
ADTAA; AP2-ALPHA; CLAPA1
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
600 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
160
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt