Learn More
TNFSF18, Human, Matched Antibody Pair (AP51), Abnova™
Brand:  Abnova H00008995-AP51.1Set
Product Code. 16152944
  • 843.00€ / 1 set
Includes: Capture antibody: mouse monoclonal anti-TNFSF18 (100μg); Detection antibody: rabbit purified polyclonal anti-TNFSF18 (50μg); Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols
Description
Description
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human TNFSF18
Host Species: Mouse, Rabbit
Species Reactivity: Hu
ELISA Pair
Specifications
Specifications
TNFSF18
Monoclonal/Polyclonal
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human TNFSF18.
AITRL/GITRL/MGC138237/TL6/hGITRL
Mouse, Rabbit
RUO
8995
Human
Purified
ELISA
Unconjugated
TNFSF18
TNFSF18
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. Capture antibody: mouse monoclonal anti-TNFSF18 (100 ug) 2. Detection antibody: rabbit purified polyclonal anti-TNFSF18 (50 ug) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato