Learn More
anti-TNFRSF1A, TRAF2 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Brand:  Abnova DI0538.1Set
Código de producto. 16181444
  • 677.00€ / 1 set
Includes: TNFRSF1A rabbit purified polyclonal antibody (20μg); TRAF2 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the TNFRSF1A protein, and the other against the TRAF2 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Especificaciones
Especificaciones
TNFRSF1A
Monoclonal/Polyclonal
TNFRSF1A
TNFRSF1A
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. TNFRSF1A rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. TRAF2 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Purified
In situ PLA
Unconjugated
CD120a/FPF/MGC19588/TBP1/TNF-R/TNF-R-I/TNF-R55/TNFAR/TNFR1/TNFR55/TNFR60/p55/p55-R/p60
Mouse, Rabbit
RUO
7132/7186
Human
TNFRSF1A & TRAF2 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado