missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-RPL14, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
Beskrivelse
Indeholder
Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-RPL14 (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-RPL14 (50μg)
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | RPL14 |
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot. |
| Gene | RPL14 |
| Gene Alias | CAG-ISL-7/CTG-B33/L14/MGC88594/RL14/hRL14 |
| Gene Symbols | RPL14 |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Quantity | 1 Set |
| Vis mere |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?