missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RCVRN, Human, IP-WB Antibody Pair (PW3), Abnova™

Code produit. 16142554
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 Set
missing translation for 'unitSize':
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity missing translation for 'unitSize'
16142554 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16142554 missing translation for 'mfr' Abnova missing translation for 'supplierNo' H00005957PW3.1Set
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-RCVRN (300μL), Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-RCVRN (50μL)

For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.

Spécification

Antigen RCVRN
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal/Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Description This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Gene RCVRN
Gene Alias RCV1
Gene Symbols RCVRN
Host Species Mouse, Rabbit
Quantity 1 Set
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5957
Includes Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-RCVRN (300 ul) 2. Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-RCVRN (50 ul)
Target Species Human
Content And Storage Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.