missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
RBP4, Human, Matched Antibody Pair (AP42), Abnova™
Beskrivelse
Indeholder
Capture antibody: mouse monoclonal anti-RBP4, IgG1 Kappa (100μg) , Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-RBP4, IgG1 Lambda (50μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | RBP4 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Biotin |
| Description | This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human RBP4. |
| Gene | RBP4 |
| Gene Symbols | RBP4 |
| Host Species | Mouse |
| Quantity | 1 Set |
| Regulatory Status | RUO |
| Vis mere |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?