Learn More
PTH, Human, IP-WB Antibody Pair (PW4), Abnova™
Description
Includes
Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-PTH (300μg), Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-PTH (50μL)
Specifications
Specifications
| Antigen | PTH |
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot. |
| Gene | PTH |
| Gene Alias | PTH1 |
| Gene Symbols | PTH |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Quantity | 1 Set |
| Show More |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?