Learn More
anti-PPP2R3B Ab-3 Matched Antibody Pair, Abnova™
Description
Includes
Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-PPP2R3B (100μg); Detection antibody: mouse purified polyclonal anti-PPP2R3B (20μg); Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human PPP2R3B
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
ELISA Pair
Specifications
Specifications
| Antigen | PPP2R3B |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human PPP2R3B. |
| Gene | PPP2R3B |
| Gene Alias | NY-REN-8/PPP2R3L/PPP2R3LY/PR48 |
| Gene Symbols | PPP2R3B |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Purification Method | Affinity Purified |
| Show More |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.