Learn More
OXSR1, Human, IP-WB Antibody Pair (PW4), Abnova™
Beskrivning
Innehåller
Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-OXSR1 (300μg), Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-OXSR1 (50μL)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | OXSR1 |
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot. |
| Gene | OXSR1 |
| Gene Alias | KIAA1101/OSR1 |
| Gene Symbols | OXSR1 |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Quantity | 1 Set |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?