Learn More
anti-MVK, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
Código de producto. 16122354
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
16122354 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16122354 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00004598PW2.1Set
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-MVK (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-MVK (50μg)
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Especificaciones
Antigen MVK
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal/Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Description This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Gene MVK
Gene Alias FLJ96772/LRBP/MK/MVLK
Gene Symbols MVK
Host Species Mouse, Rabbit
Quantity 1 Set
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4598
Includes Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-MVK (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-MVK (50 ug)
Target Species Human
Content And Storage Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.