Learn More
kinesin family member 26A, Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™
Description
Sequence: MSESGAASPGARTRSLKSPKKRATGLQRRRLIPAPLPDTTALGRKPSLPGQWVDLPPPLAGSLKEPFEIKVYEIDDVERLQRPRPTPREAPTQGLACVSTRLRLAERRQQRLREVQAKHKHLCEELAETQGRLMLEPGRWLEQFEVDPELEPESAEYLAALERATAALEQCVNLCKAHVMMVTCFDISVAASAAIPGPQEVDV
Specifications
Specifications
| Antigen | kinesin family member 26A |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human KIF26A protein. |
| Formulation | PBS with no preservative; pH 7.4 |
| Gene | KIF26A |
| Gene Accession No. | BC009415 |
| Gene Alias | DKFZp434N178/FLJ22753/KIAA1236 |
| Gene Symbols | KIF26A |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?