Learn More
IRS-1 Mouse, Unlabeled, Clone: 6, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 611394
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15815919
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    212.73€ / Each
    Save 0.27€
    0.13% Off
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The IRS (Insulin receptor substrate) proteins IRS-1, IRS-2, IRS-3, and IRS-4 are major substrates of the insulin receptor tyrosine kinase and the insulin-like growth factor-1 receptor. IRS proteins contain an N-terminal pleckstrin homology (PH) domain, an ATP-binding domain, and multiple tyrosine phosphorylation sites in the C-terminus. Following insulin receptor ligation, IRS-1 binds to the juxtamembrane region of the receptor and is tyrosine phosphorylated. This facilitates its interaction with SH2 domain-containing signaling proteins, such as PI3 kinase, fyn, Grb2, and PTP1D. Phosphorylation dramatically reduces the affinity of IRS-1 for the insulin receptor, indicating that dissociation from the receptor and subsequent subcellular translocation are important to IRS-1 function in the pleiotropic effects induced by insulin. In support of this, IRS-1-null mice are viable, but exhibit growth retardation and abnormal glucose metabolism. In cases of reduced IRS-1 expression, certain IRS-1 functions can be assumed by the related IRS-2 protein, while other activities linked to IRS-1 are inhibited. Thus, IRS-1 is an essential component of insulin induced signal transduction.
Immunofluorescence, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
IRS-1
Monoclonal
250μg/mL
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Rat IRS-1 aa. 1131-1234
50 μg
Cell Biology
Mouse, Rat
IgG1
Western Blot
6
Unconjugated
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at -20°C.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only.