Learn More
IL-5 Rat anti-Mouse/Human, Unlabeled, Clone: TRFK5, BD
Rat Monoclonal Antibody
308.40€
Specifications
Antigen IL-5
Clone TRFK5
Concentration 0.5mg/mL
Applications ELISA
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
15897658
View Documents
BD Biosciences
554393
0.5 mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
309.00€
308.40€ / Each
Save 0.60€
0.19% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
The TRFK5 antibody reacts with mouse interleukin-5 (IL-5) and has been reported to cross-react with human IL-5. The TRFK5 antibody has been reported to cross react with IL-5 from rhesus monkey. This is a neutralizing antibody.
Host Species: Rat
Clone: TRFK5
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Mouse, Human
Immunogen: Mouse Semi-Purified T-Cell Clone Supernatant
Functional Assay, Neutralization
Specifications
Specifications
IL-5
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
Immunology
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
TRFK5
ELISA
Unconjugated
RUO
Human, Mouse
Mouse Semi-Purified T-Cell Clone Supernatant
Primary
Store undiluted at 4°C
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado