Learn More
anti-IgG2a, PerCP, Clone: X39, BD
Código de producto. 15876148
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Tamaño de la unidad:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
15876148 100 μg Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15876148 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 349054
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Antigen IgG2a
Classification Monoclonal
Clone X39
Conjugate PerCP
Host Species Mouse
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Immunology
Primary or Secondary Primary
Isotype IgG2a
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.