Learn More
anti-HUS1 Matched Antibody Pair, Abnova™
Brand:  Abnova H00003364-AP11.1Set
Product Code. 16112204
  • 843.00€ / 1 set
Beinhaltet: Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-HUS1 (100μg); Detection antibody: mouse monoclonal anti-HUS1, IgG2a Kappa (20μg); Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Rabbit, Mouse
Isotype: IgG, IgG2a, κ
Cross Reactivity: Human
ELISA Pair
Spezifikation
Spezifikation
HUS1
Monoclonal/Polyclonal
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human HUS1.
HUS1
Affinity Purified
Primary
Antibody pair set content: 1. Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-HUS1 (100 μg) 2. Detection antibody: mouse monoclonal anti-HUS1, IgG2a Kappa (20 μg) *Reagents are sufficient for at least 1-2 x 96 well plates using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
ELISA
Unconjugated
HUS1
Mouse, Rabbit
1 Set
3364
Human
IgG, IgG2a
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt