Learn More
BD Biosciences™ Anti-Human NK-Lymphocyte (CD56+) Value Bundle (RUO/GMP)
Alle ansehen BD Biosciences ProdukteBeschreibung
- Contents:
- CD56, CD69, CD45 antibody cocktail
- CD45 Isotype: control cocktail
- Research applications include studies of the following:
- Negative control for immunofluorescence staining of peripheral blood with three-color reagents using CD45 PerCP fluorescence triggering and gating.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD56, CD69, CD45 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Host Species | Mouse |
| Quantity | 50 Tests |
| Regulatory Status | RUO |
| Includes | Storage buffer: Phosphate buffered saline with BSA, beta-lactoglobulin, and 0.1% sodium azide. |
| Target Species | Human |
| Content And Storage | Store vials at 2°C–8°C. Conjugated forms should not be frozen. Protect from exposure to light. Each reagent is stable until the expiration date shown on the bottle label when stored as directed. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?