Learn More
HSPA2, Human, IP-WB Antibody Pair (PW6), Abnova™
Description
Includes
Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-HSPA2 (300μg), Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-HSPA2 (50μL)
Specifications
Specifications
| Antigen | HSPA2 |
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot. |
| Gene | HSPA2 |
| Gene Alias | HSP70-2/HSP70-3 |
| Gene Symbols | HSPA2 |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Quantity | 1 Set |
| Show More |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?