Learn More
anti-HSP90AB1, FLNA Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Brand:  Abnova DI0206.1Set
Product Code. 16121194
  • 677.00€ / 1 set
Includes: HSP90AB1 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); FLNA mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
Description
Description
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the HSP90AB1 protein, and the other against the FLNA protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Specifications
Specifications
HSP90AB1
Monoclonal/Polyclonal
HSP90AB1
HSP90AB1
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. HSP90AB1 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. FLNA mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Purified
In situ PLA
Unconjugated
D6S182/FLJ26984/HSP90-BETA/HSP90B/HSPC2/HSPCB
Mouse, Rabbit
RUO
3326/2316
Human
HSP90AB1 & FLNA Protein Protein Interaction Antibody Pair
Certificates
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis