Learn More
GAPDH, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Description
The product of this gene catalyzes an important energy-yielding step in carbohydrate metabolism, the reversible oxidative phosphorylation of glyceraldehyde-3-phosphate in the presence of inorganic phosphate and nicotinamide adenine dinucleotide (NAD). The enzyme exists as a tetramer of identical chains. Many pseudogenes similar to this locus are present in the human genome. [provided by RefSeq
Specifications
Specifications
| Antigen | GAPDH |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant GAPDH. |
| Formulation | 50% glycerol |
| Gene | GAPDH |
| Gene Accession No. | NM_002046 |
| Gene Alias | G3PD/GAPD/MGC88685 |
| Gene Symbols | GAPDH |
| Show More |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.