Learn More
anti-FAS, RAP1A Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Code produit 16141424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 Set
Conditionnement:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
16141424 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16141424 Fournisseur Abnova Code fournisseur DI0508.1Set
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
FAS rabbit purified polyclonal antibody (20μg); RAP1A mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the FAS protein, and the other against the RAP1A protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spécification
Antigen FAS
Applications In situ PLA
Classification Monoclonal/Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Gene FAS
Gene Alias ALPS1A/APO-1/APT1/CD95/FAS1/FASTM/TNFRSF6
Gene Symbols FAS
Host Species Mouse, Rabbit
Quantity 1 Set
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 355/5906
Includes Antibody pair set content: 1. FAS rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. RAP1A mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Target Species Human
Content And Storage Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Product Type FAS & RAP1A Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.