missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-DNAI1, Human, Matched Antibody Pair, Abnova™
Description
Includes
Capture antibody: rabbit MaxPab affinity purified polyclonal anti-DNAI1 (100μg) , Detection antibody: mouse purified polyclonal anti-DNAI1 (20μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Specifications
Specifications
| Antigen | DNAI1 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human DNAI1. |
| Gene | DNAI1 |
| Gene Alias | CILD1/ICS/ICS1/MGC26204/PCD |
| Gene Symbols | DNAI1 |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Quantity | 1 Set |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?