Learn More
anti-CD79B, Human, Matched Antibody Pair, Abnova™
To detect and quantify protein level of human
Brand:  Abnova H00000974-AP52.1Set
Product Code. 16121874
  • 843.00€ / 1 set
Includes: Capture antibody: mouse monoclonal anti-CD79B, IgG1 Kappa (300μg) , Detection antibody: rabbit polyclonal anti-CD79B (50μL) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
CD79B
Monoclonal/Polyclonal
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human CD79B.
B29/IGB
Mouse, Rabbit
RUO
974
Human
Liquid
ELISA
Unconjugated
CD79B
CD79B
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. Capture antibody: mouse monoclonal anti-CD79B, IgG1 Kappa (300 ug) 2. Detection antibody: rabbit polyclonal anti-CD79B (50 ul) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only