Description
Rat Monoclonal CD38 antibody. Suitable for Flow Cyt, IHC-Fr and reacts with Mouse samples. Cited in 1 publication.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifications
Specifications
| Antigen | Cd38 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Cellular Localization | Membrane; Single-pass type II membrane protein |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | '90 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS |
| Gene | Cd38 |
| Gene Accession No. | P56528 |
| Host Species | Rat |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?