Learn More
anti-CD247, DOCK2 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Brand:  Abnova DI0153.1Set
Product Code. 16151154
  • 677.00€ / 1 set
Includes: CD247 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); DOCK2 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
Description
Description
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the CD247 protein, and the other against the DOCK2 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Specifications
Specifications
CD247
Monoclonal/Polyclonal
CD247
CD247
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. CD247 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. DOCK2 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Purified
In situ PLA
Unconjugated
CD3-ZETA/CD3H/CD3Q/CD3Z/T3Z/TCRZ
Mouse, Rabbit
RUO
919/1794
Human
CD247 & DOCK2 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt