Learn More
CD107a Mouse anti-Human, APC, Clone: H4A3, BD
Mouse Monoclonal Antibody
204.08€ - 495.00€
Specifications
Antigen CD107a
Clone H4A3
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Conjugate APC
View More Specs
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
15830389
missing translation for 'viewDocuments'
BD Biosciences
560664
50 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
205.00€
204.08€ / Each
Save 0.92€
0.45% Off
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15836299
missing translation for 'viewDocuments'
BD Biosciences
641581
100 Tests
495.00€
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
Reacts with the heavily glycosylated 110kDa lysosomal-associated membrane protein, LAMP-1. LAMP-1 is a widely expressed intracellular antigen. It is also expressed on the surface of activated platelets, PHA-activated lymphocytes and some tumor cell lines, including U937 and KG1a. LAMP-1 has been shown to be a ligand for E-selectin-mediated cell adhesion. LAMP-1 and LAMP-2 (CD107b) are carriers for poly-N-acetyllactosamines, and are able to display sialyl Le[x] termini.
Host Species: Mouse
Clone: H4A3
Isotype: IgG1, κ
Cross Reactivity: Human
Flow Cytometry
Spécification
Spécification
CD107a
Flow Cytometry
APC
RUO
Human Adult Adherent Peripheral Blood Cells
Primary
H4A3
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1 κ
Affinity Purified
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
For Research Use Only.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis