Learn More
CD25 Mouse anti-Human, PE-Cy7, Clone: M-A251, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 561405
367.44 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktkod. 15891009
  • 240.00€ / Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
The M-A251 monoclonal antibody specifically binds to the 55 kDa type I transmembrane glycoprotein known as the low-affinity interleukin-2 receptor alpha chain subunit (IL-2Rα). CD25 is expressed on regulatory T cells and on activated lymphocytes (T and B) and monocytes. It associates with the IL-2Rβ/CD122 and the IL-2Rγ/CD132 receptor chains to form the high-affinity IL-2R complex. CD25 expression on T and B lymphocytes is upregulated by antigenic or mitogenic stimulation. Soluble CD25/IL-2Rα is produced as a consequence of lymphocyte stimulation and is found in biological fluids following inflammatory responses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CD25
Monoclonal
PE-Cyanine7
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Affinity Purified
RUO
Baboon, Cynomolgus, Rhesus Monkey
IgG1 κ
Flow Cytometry
M-A251
IL-2R; IL2RA; IL-2Rα; TCGFR; TAC antigen; p55
Mouse
50 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.