Learn More
anti-CASP3 Matched Antibody Pair, Abnova™
Description
Includes
Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-CASP3 (100μg); Detection antibody: mouse monoclonal anti-CASP3, IgG2a Kappa (20μg); Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Host Species: Rabbit, Mouse
Isotype: IgG, IgG2a, κ
Cross Reactivity: Human
ELISA Pair
Specifications
Specifications
| Antigen | CASP3 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human CASP3. |
| Gene | CASP3 |
| Gene Alias | CPP32/CPP32B/SCA-1 |
| Gene Symbols | CASP3 |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Purification Method | Affinity Purified |
| Show More |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.