Description
Rabbit Recombinant Monoclonal BRN3A antibody. Suitable for WB, Flow Cyt (Intra) and reacts with Mouse, Rat, Human samples. Cited in 19 publications.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifications
Specifications
| Antigen | POU4F1 (BRN3A) |
| Applications | Flow Cytometry (Intracellular Staining), Western Blot |
| Cellular Localization | Nucleus; Cytoplasm |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | EP1972Y |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA |
| Gene | POU4F1 |
| Gene Accession No. | Q01851 |
| Host Species | Rabbit |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?