missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-BLK, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
Description
Includes
Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-BLK (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-BLK (50μg)
Specifications
Specifications
| Antigen | BLK |
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot. |
| Gene | BLK |
| Gene Alias | MGC10442 |
| Gene Symbols | BLK |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Quantity | 1 Set |
| Show More |
For Research Use Only
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?