Learn More
anti-AKT1, MAPKAPK2 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Description
Includes
AKT1 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); MAPKAPK2 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the AKT1 protein, and the other against the MAPKAPK2 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spécification
Spécification
| Antigen | AKT1 |
| Applications | In situ PLA |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene | AKT1 |
| Gene Alias | AKT/MGC99656/PKB/PKB-ALPHA/PRKBA/RAC/RAC-ALPHA |
| Gene Symbols | AKT1 |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Quantity | 1 Set |
| Regulatory Status | RUO |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.