Learn More
anti-AK1 Ab-1 Matched Antibody Pair, Abnova™
Beschreibung
Beinhaltet
Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-AK1 (100μg; Detection antibody: mouse monoclonal anti-AK1, IgG1 Kappa (20μg; Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Host Species: Rabbit, Mouse
Isotype: IgG, IgGk1, κ
Cross Reactivity: Human
ELISA Pair
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | AK1 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human AK1. |
| Gene | AK1 |
| Gene Symbols | AK1 |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Quantity | 1 Set |
| Primary or Secondary | Primary |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.