Learn More
AHSG, Human, IP-WB Antibody Pair (PW2), Abnova™
Beschreibung
Beinhaltet
Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-AHSG (300μg), Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-AHSG (50μL)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | AHSG |
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot. |
| Gene | AHSG |
| Gene Alias | A2HS/AHS/FETUA/HSGA |
| Gene Symbols | AHSG |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Quantity | 1 Set |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?