Learn More
Annexin A1 Antibody (ANXA1/3566), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-08708PE
Product Code. 18622909
  • 655.00€ / 100µL
Description
Annexin A1 Monoclonal antibody specifically detects Annexin A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Annexin A1
Monoclonal
PE
annexin A1, Annexin I, annexin I (lipocortin I), Annexin-1, ANX1, Calpactin II, calpactin-2, Chromobindin-9, Lipocortin I, LPC1annexin-1, p35, Phospholipase A2 inhibitory protein
Recombinant full-length human Annexin A1 protein (Uniprot: P04083)
100 μg
Protein Kinase, Signal Transduction
301
Store at 4°C in the dark.
IgG2a κ
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
ANXA1/3566
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado