Learn More
Anillin Antibody (CL0301) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-52907JF549
Código de producto. 30300142
  • 737.00€ / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Anillin Monoclonal antibody specifically detects Anillin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Anillin
Monoclonal
Janelia Fluor 549
actin-binding protein anillin, ANILLIN, anillin (Drosophila Scraps homolog), actin binding protein, anillin, actin binding protein, anillin, actin binding protein (scraps homolog, Drosophila), DKFZp779A055, Drosophila Scraps homolog, scra, Scraps
This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9NQW6, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL0301
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
54443
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado