Learn More
Amoxicillin Dimer tri-Sodium Salt (penicilloic acid form) (Mixture of Diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30138220
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.5 mg
2.5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
0.5mg
10mg
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30138220 2.5 mg 2.5mg
30136518 0.5 mg 0.5mg
30012395 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30138220 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6345202.5MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Molecular Weight (g/mol) 814.77
Specifica
Analyte or Component Names Amoxicillin Dimer tri-Sodium Salt (penicilloic acid form) (Mixture of Diastereomers)
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C32H37N6Na3O11S2
Synonym Amoxicillin Dimer tri-Sodium Salt (penicilloic acid form)(Mixture of Diastereomers)
InChI Formula InChI=1S/C32H40N6O11S2.3Na/c1-31(2)21(29(46)47)37-26(50-31)19(35-23(41)17(33)13-5-9-15(39)10-6-13)25(43)34-18(14-7-11-16(40)12-8-14)24(42)36-20(28(44)45)27-38-22(30(48)49)32(3,4)51-27;;;/h5-12,17-22,26-27,37-40H,33H2,1-4H3,(H,34,43)(H,35,41)(H,36,42)(H,44,45)(H,46,47)(H,48,49);;;/q;3*+1/p-3/t17?,18-,19?,20+,21+,22+,26-,27-;;;/m1.../s1
Solution Type Neat
SMILES O=C(C(C1=CC=C(C=C1)O)N)NC([C@@]2(N[C@H](C(C)(S2)C)C(O[Na])=O)[H])C(N[C@@H](C(N[C@]([H])(C(O[Na])=O)[C@]3([H])N[C@H](C(C)(S3)C)C(O[Na])=O)=O)C4=CC=C(C=C4)O)=O
IUPAC Name sodium (2R,4S)-2-(1-(2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-2-(((R)-2-(((R)-carboxylato((2R,4S)-4-carboxylato-5,5-dimethylthiazolidin-2-yl)methyl)amino)-1-(4-hydroxyphenyl)-2-oxoethyl)amino)-2-oxoethyl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylate
Industry Type Forensics
Quantity 2.5 mg
Formula Weight 814.17
Chemical Name or Material Amoxicillin Dimer tri-Sodium Salt (penicilloic acid form) (Mixture of Diastereomers)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.