Learn More
Beschreibung
IgM Monoclonal specifically detects IgM in Human samples. It is validated for CyTOF/Flow Cytometry/Functional Assay/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgM |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry, Functional Assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | UCH-B1 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation, Functional, CyTOF-ready |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH |
| Host Species | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?