Learn More
Ammonium molybdate (para) tetrahydrate, ACS, 81-83% as MoO{3}
Product Code. 11321878
Click to view available options
Quantity:
50 g
100 g
500 g
2 kg
Unit Size:
100g
2kg
500g
50g
Product Code. 11321878
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011831.36
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ammonium molybdate (para) tetrahydrate, H24Mo7N6O24.4H2O, CAS Number-12054-85-2, Ammonium paramolybdate, 2kg, Powder, 81-83%, 2.498, 234-722-4, 1235.86 (1163.79 Anhydrous), ACS, H302-H315-H319-H335, P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c | CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O
Ammonium molybdate (para) tetrahydrate, is used in photography,analytical lab reagent for phosphate,lead,arsenate determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12054-85-2
Molecular Formula H24Mo7N6O24·4H2O
MDL Number MFCD00167059
Synonym Ammonium paramolybdate
Specifikationer
Melting Point ∽190°C (decomposition)
Assay Percent Range 81-83%
Density 2.498
Solubility Information Soluble in water (1:2 ratio). Insoluble in alcohol
Formula Weight 1235.86 (1163.79 Anhydrous)
Grade ACS
Odor Odorless
Quantity 500 g
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Ammonium molybdate (para) tetrahydrate, (para) tetrahydrate
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Signalord
  • Warning
Riskkategorier
  • Acute toxicity Category 4
Faroangivelser
  • H302-Harmful if swallowed.
Skyddsangivelse
  • P264-Wash face, hands and anyexposed skin thoroughly after handling.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contains : Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.