Learn More
Ammonia Standard: NH3 @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Ammonia Standard: NH3 @ 10000 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Ammonia |
| CAS | 7664-41-7 |
| Methods | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyte or Component Names | Ammonia |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | H3 N |
| Synonym | Ammonia, Ammonia solution concentrated |
| InChI Formula | InChI=1S/H3N/h1H3 |
| SMILES | N |
| IUPAC Name | azane |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?