Learn More
R&D Systems™ Amisulpride
Description
Amisulpride is a potent, selective dopamine D2 and D3 receptor antagonist. Ki values are 2.8 and 3.2 nM respectively for human D2 and D3 and > 1000 nM for human D1, D4 and D5 receptors. Shows selectivity for presynaptic dopamine autoreceptors at low doses and blocks postsynaptic D2/D3 receptors at higher doses. Preferentially interacts with limbic D2-like receptors in vivo. Atypical antipsychotic/antischizophrenic agent with limited extrapyrimidal side effects and a profile distinct from that of haloperidol and remoxipride.
Spécification
Spécification
| Purity | >98% |
| Gene Alias | DAN 2163 |
| Quantity | 50 mg |
| Product Type | Amisulpride |
| Molecular Weight (g/mol) | 369.48 |
| Product Line | Tocris |
| Inhibitors | Amisulpride |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?