Learn More
Tocris Bioscience™ AM 580
GREENER_CHOICE
Product Code. 18095782
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18095782
Brand: Tocris Bioscience™ 0760/10
Retinoic acid analog; RARα agonist
AM 580 is an analog of retinoic acid that acts as a selective RARα agonist (EC50 values are 0.3, 8.6 and 13 nM for RARα, RARβ and RARγ respectively). Significantly induces IL-4, IL-5 and IL-13 and inhibits IL-12 and IFNγ synthesis, and induces cell differentiation with over 7 times the activity of retinoic acid in vitro.
AM 580 synthesized to Ancillary Material Grade also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102121-60-8
Molecular Formula C22H25NO3
Specifications
Quantity 10 mg
Formula Weight 351.44
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 351.45
Chemical Name or Material AM 580
Product Content Correction
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis