Learn More
Aluminum tert-butoxide, 97%
Product Code. 11423850
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11423850
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089891.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 556-91-2 | C12H27AlO3-3 | 246.327 g/mol
Aluminum tert-butoxide is utilized as a reagent in the Oppenauer oxidation of alcohols to ketones. It is also used in Meerwein-Ponndorf-Verley reduction of ketones. It is actively involved in the preparation of 1,1,2-triethoxyethene by reacting with 1,1,2,2-tetraethoxyethane followed by the elimination of alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-91-2
Molecular Formula C12H27AlO3-3
Molecular Weight (g/mol) 246.327
MDL Number MFCD00008801
InChI Key BXQSSDQHLWSBEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum tert-butoxide, acmc-20alth, 2-propanol, 2-methyl-,aluminum salt 3:1
PubChem CID 57350944
IUPAC Name aluminum;2-methylpropan-2-olate
SMILES CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].[Al]
Spezifikation
Melting Point 200°C to 202°C
Density 1.0251 g/mL
Boiling Point 156°C (2 mmHg)
Odor Alcohol-like
Quantity 5 g
UN Number UN2925
Beilstein 4148229
Sensitivity Moisture sensitive
Merck Index 14,333
Solubility Information Very soluble in organic solvents like alcohols,benzene,toluene and xylene.
Formula Weight 246.32
Percent Purity 97%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Aluminum tert-butoxide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt