missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha Tubulin Antibody (YL1/2), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18756403 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18756403 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18756403 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB600506AF647
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00€
    554.40€ / 0.1mL
    Save 32.60€
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

alpha Tubulin Monoclonal specifically detects alpha Tubulin in Avian, C. elegans, Drosophila, Human, Invertebrate, Mammalia, Monkey, Mouse, Primate, Rat, Yeast samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen alpha Tubulin
Applications ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone YL1/2
Conjugate Alexa Fluor 647
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Gene Alias Alpha-tubulin 3, B-ALPHA-1, FLJ25113, hum-a-tub1, hum-a-tub2, LIS3, TUBA3, tubulin alpha-1A chain, Tubulin alpha-3 chain, Tubulin B-alpha-1, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific
Gene Symbols TUBA1A
Host Species Rat
Immunogen This alpha Tubulin Antibody (YL1/2) was developed against full length native protein (purified) (S. cerevisiae).
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Loading Controls, Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7846
Test Specificity Human, mouse, rat, monkey, S. cerevisiae, S. pombe, Slime moulds, Allium and birds. Expected to react with most eukaryotes due to sequence identity. Drosophila reactivity reported in scientific literature (PMID: 24019759) Other species have not been tested.
Target Species Avian, C. elegans, Drosophila, Human, Invertebrate, Mammalia, Monkey, Mouse, Primate, Rat, Yeast
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.