Learn More
Alkaline Phosphatase, Tissue Non-Specific Antibody (S08-6H0), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-19565-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18630014
  • 645.00€ / 100µL
Description
Alkaline Phosphatase, Tissue Non-Specific Monoclonal antibody specifically detects Alkaline Phosphatase, Tissue Non-Specific in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Alkaline Phosphatase, Tissue Non-Specific
Monoclonal
0.3 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme, alkaline phosphatase, liver/bone/kidney, alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme, alkaline phosphomonoesterase, APTNAP, AP-TNAP, EC 3.1.3.1, FLJ40094, FLJ93059, glycerophosphatase, HOPS, liver/bone/kidney-type alkaline phosphatase, MGC161443, tissue-nonspecific ALP, TNAP, TNSALPMGC167935
A synthetic peptide of human Alkaline Phosphatase, Tissue Non-Specific (Uniprot # P05186)
100 μg
Cancer, Lipid and Metabolism, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers
249
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
S08-6H0
Unconjugated
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.