Learn More
Alix Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Proteintech 67715-1-IG-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Alix antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Alix. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Alix antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.Spezifikation
| Alix | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| AIP1; Alix; DRIP4; HP95; MGC17003 | |
| Recombinant Protein | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 100 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| 1H9D9 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 10015 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Monoclonal Antibody | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur