Få mere at vide
Få mere at vide
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, For IVD, Low Ash and Metals
Shop alle MP Biomedical produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek
100g
10g
1kg
25g
500g
50g
Beskrivelse
- For IVD applications
- Low visible absorbance
- Purity: >98%
- Ash: <2%
- Metals: <20ppm
For best cell culture performance, see alternate Mfr. No. 180577
Tekniske data
Tekniske data
| For Use With (Application) | ELISA, Microbial Culture |
| Molecular Weight (g/mol) | 66.338 |
| Name | Bovine Albumin Fraction V |
| pH Range | 6.5 to 7.5 |
| Quantity | 500 g |
| Source | Bovine |
| Storage Requirements | 2° to 8°C |
| Form | Powder |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion