Learn More
AKAP3 Antibody (0B8), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-42924
Product Code. 30279519
  • 408.00€ / 100µg
Description
AKAP3 Monoclonal antibody specifically detects AKAP3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
AKAP3
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.3, 50% glycerol
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
0B8
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50 -200
A kinase (PRKA) anchor protein 3, AKAP110AKAP 110, AKAP-3, A-kinase anchor protein 110 kDa, Cancer/testis antigen 82, CT82A-kinase anchor protein 3, Fibrous sheath protein of 95 kDa, fibrousheathin 1, Fibrousheathin I, Fibrousheathin-1, FSP95A-kinase anchor protein, 110kDa, PRKA3, protein kinase A anchoring protein 3, Protein kinase A-anchoring protein 3, SOB1fibrous sheath protein, 95kDa, Sperm oocyte-binding protein, sperm oocyte-binding protein 1
A kinase(PRKA) anchor protein 3 - (Uniprot# O75969)
100 μg
Signal Transduction
10566
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2a
Certificates
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato