Learn More
AK2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-99896-50ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
AK2 Polyclonal antibody specifically detects AK2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| AK2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 1-4 uL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 | |
| adenylate kinase 2, adenylate kinase 2, mitochondrial, adenylate kinase isoenzyme 2, mitochondrial, ADK2, AK 2, ATP-AMP transphosphorylase 2, EC 2.7.4, EC 2.7.4.3 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human AK2 (Uniprot#: P54819-1; Met 1-Ile 239). | |
| 50 μg | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 204 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido